Läs mer
Doxorubicinon, TRC
Produktkod. 30004847
Change view
Kvantitet:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30004847 50 mg
17951455 5 mg
17910775 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30004847 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD55907050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 24385-10-2
Molekylformel C21 H18 O9
Molekylvikt (g/mol) 414.36
Synonym Doxorubicinone, (8S,10S)-6,8,10,11-Tetrahydroxy-8-(hydroxyacetyl)-1-methoxy-7,8,9,10-tetrahydrotetracene-5,12-dione, 5,12-Naphthacenedione, 7,8,9,10-tetrahydro-6,8,10,11-tetrahydroxy-8-(hydroxyacetyl)-1-methoxy-, (8S,10S)- (9CI), 5,12-Naphthacenedione, 7,8,9,10-tetrahydro-6,8,10,11-tetrahydroxy-8-(hydroxyacetyl)-1-methoxy-, (8S-cis)-, 5,12-Naphthacenedione, 8-glycoloyl-7,8,9,10-tetrahydro-6,8,10,11-tetrahydroxy-1-methoxy-, (8S,10S)- (8CI), (8S,10S)-7,8,9,10-Tetrahydro-6,8,10,11-tetrahydroxy-8-(2-hydroxyacetyl)-1-methoxy-5,12-naphthacenedione, Adriamycin aglycone, Adriamycinone, Doxorubicin aglycone, Doxorubicinone, Epirubicin aglycone, Doxorubicin Hydrochloride Imp. D (EP), Epirubicine Hydrochloride Imp. A (EP)
IUPAC-namn (7S,9S)-6,7,9,11-tetrahydroxy-9-(2-hydroxyacetyl)-4-metoxi-8,10-dihydro-7H-tetracen-5,12-dioxi 8,10-dihydro
LEDER COc1cccc2C(=O)c3c(O)c4C[C@](O)(C[C@H](O)c4c(O)c3C(=O)c12)C(=O)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Doxorubicinone
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C21H18O9/c1-30-11-4-2-3-8-14(11)20(28)16-15(17(8)25)18(26)9-5-21(29,12(24)7-22)6-10(23)13(9)19(16)27/h2-4,10,22-23,26-27,29H,5-7H2,1H3/t10-,21-/m0/s1
Formel vikt 414.0951
Procent renhet >95%