Läs mer
Doxybetasol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Doxybetasol |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H29FO4/c1-12-9-17-16-6-5-14-10-15(25)7-8-19(14,3)21(16,23)18(26)11-20(17,4)22(12,27)13(2)24/h7-8,10,12,16-18,26-27H,5-6,9,11H2,1-4H3/t12-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-/m0/s1 |
| Formel vikt | 376.205 |