Läs mer
Melford Doxycyklin HCl
Produktkod. 30018236
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018236 25 g
30018234 10 g
30018235 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30018236 Leverantör Melford Leverantörsnummer D4302025.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Doxycyklin HCl är ett flitigt använt antibiotikum inom life science-marknaden.
Doxycyklin HCl är ett flitigt använt antibiotikum inom life science-marknaden.
Det tillhör tetracyklinklassen av antibiotika och uppvisar bredspektrumaktivitet mot både grampositiva och gramnegativa bakterier, såväl som vissa andra mikroorganismer.
På life science-marknaden hittar Doxycycline HCl tillämpningar inom olika områden, inklusive forskning och bioteknik. Det används ofta som ett antibakteriellt medel i cellodlingssystem, där det hjälper till att förhindra bakteriell kontaminering i cellinjer och upprätthåller sterila förhållanden.
Doxycyklin HCl används också i molekylärbiologiska tekniker såsom genuttrycksstudier och proteinproduktion. Det kan läggas till media för att selektera efter celler som innehåller specifika gener eller rekombinanta DNA-konstruktioner, eftersom det hämmar proteinsyntesen i bakterier och andra organismer. Dess förmåga att inducera genuttryck eller reglera proteinproduktion utnyttjas i vissa forskningsapplikationer.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Doxycycline HCl
CAS 10592-13-9
Kvantitet 25 g
Molekylformel C22H24N2O8-HCl