Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Doxycyklinhyklat, 98 %
Produktkod. 15510554 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15510554 25 g 25g
15500554 5 g 5g
15520554 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15510554 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 446060250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1005.00 SEK
    891.65 SEK / 25g
    Save 113.35 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Doxycyklinhyklat, Doryx, CAS # 24390-14-5, är hyklatsaltformen av det bredspektrumantibiotikum som kallas doxycyklin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • Doxycyklinhyklat är ett bredspektrum bakteriostatiskt antibiotikum av tetracyklinklassen
  • Doxycyklin hämmar bakterietillväxt genom att förhindra polypeptidbildning via hämning av minst en ribosomal subenhet
  • Känd för att reversibelt binda den 30S ribosomala subenheten och hämma bildningen av aminoacyl-tRNA/mRNA-ribosomkomplexet
  • Hämmar matrismetalloproteinaser i många mikroorganismer
Användningsområden
  • Effektiv mot bakterierna som orsakar borrelia, klamydia, rickettsia och mykoplasma; lämplig för testning av antibiotikaresistens och studier av cellulära mekanismer
  • Endast avsedd för laboratoriebruk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 24390-14-5
Molekylformel 0·5 C2H6O
Molekylvikt (g/mol) 512.94
InChI-nyckel ISZOFWGVNMFENH-YDLUHMIOSA-N
Synonym doryx, doxycycline hyclate, doxycycline, hydrochloride, hemiethanolate, hemihydrate;
PubChem CID 131676157
IUPAC-namn (4S,4aR,5S,5aR,6R,12aR)-4-(dimetylamino)-1,5,10,11,12a-pentahydroxi-6-metyl-3,12-dioxo-4a,5,5a,6-tetrahydro-4H-tetracen-2-karboxamid;etanol;hydrokloriddihydrat;
LEDER CCO.CCO.CC1C2C(C3C(C(=O)C(=C(C3(C(=O)C2=C(C4=C1C=CC=C4O)O)O)O)C(=O)N)N(C)C)O.O.O.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Doxycycline hyclate
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (HPLC)
Kvantitet 25 g
Merck Index 15,3488
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig.
Formel vikt 512.94
Procent renhet 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Doxycycline hyclate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H361fd-Misstänks kunna skada fertiliteten. Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.