Läs mer
Doxycyklinhyklat, MP BIOMEDICALS
Produktkod. 11486911 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11486911 25 g 25g
1 options
Produktkod. 11486911 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219895525
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7815.00 SEK
    7442.91 SEK / 25g
    Save 372.09 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Doxycyklin är en släkting till tetracyklin som rapporteras vara mer effektivt mot känsliga organismer.
Doxycyklin är en släkting till tetracyklin som rapporteras vara mer effektivt mot känsliga organismer.
Anmärkningar om ansökan:
  • Det används för att hämma matrismetalloproteinaser och har använts för att hämma det inflammatoriska svaret av borrelia.
Användningsdeklaration:
  • Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.
Nyckelapplikationer:
  • Antibiotika
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Doxycycline Hyclate
Fysisk form Pulver
CAS 24390-14-5
Färg Gult
Kvantitet 25 g
Molekylvikt (g/mol) 1025.89
Kvalitet USP
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Doxycycline Hyclate, USP
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Doxycycline Hyclate