Läs mer
TOKU-E™ Doxycycline Hyclate ReadyMade™ Solution
Produktkod. 30044033
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 x 1 ml
Förpackningsstorlek:
10ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30044033 10 x 1 ml 10ml
1 options
Produktkod. 30044033 Leverantör TOKU-E™ Leverantörsnummer D10910x1ML
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Doxycycline Hyclate ReadyMade™ Solution is provided as a sterile-filtered solution in DMSO.
  • CAS Number: 24390-14-5
  • Molecular Formula: C22H24N2O8 · HCl · 0.5 H2O · 0.5 C2H6O
  • Molecular Weight: 512.94 g/mol
  • Storage Conditions: -20°C, protect from light
  • Form: Liquid
  • Source: Streptomyces peucetius
  • Spectrum: Doxycycline Hyclate has broad-spectrum activity against Gram-positive and Gram-negative bacteria, and Mycoplasma (i.e. M. pneumoniae). Certain β-lactam resistant strains of vancomycin-resistant Enterococcus are also inhibited
  • Mechanism of Action: Tetracycline antimicrobials bind to the bacterial 30S ribosomal subunit interfering with tRNA/mRNA interaction, ultimately inhibiting protein synthesis. Tetracyclines can inhibit the matrix metalloprotease (MMP) enzyme family and inhibit mitochondrial biogenesis
Specifikationer
CAS 24390-14-5
Kemiskt namn eller material Doxycycline Hyclate
Färg Yellow
Innehåll och lagring -20°C, Protect from light
Beskrivning Doxycycline Hyclate ReadyMade™ Solution 100 mg/mL in 10% DMSO
Koncentration 100 to 105 mg/mL
Form Clear, light yellow solution
Produkttyp Antibiotic
Sterilitet Sterile
Steriliseringsmetod Sterile-filtered
Med tillsatser None
Utan tillsatser None
Formulering Liquid in 10% DMSO
För användning med (applikation) Microbiology, Eukaryotic Cell Culture, Cancer Application
Produktlinje ReadyMade™ Solutions
Renhet eller kvalitetsklass >95%
Kvantitet 10 x 1 ml
Frakt skick Ice Pack
Källa Streptomyces peucetius
Stamcellskvalificerad Streptomyces peucetius