Läs mer
Doxycyklinhyklat
Produktkod. 15463329
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15463329 25 g -
15473329 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15463329 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J60579.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1212.94 SEK
    1089.65 SEK / 25g
    Save 123.29 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Doxycyklinhyclat, Doryx, CAS # 24390-14-5, är hyclatesaltformen av bredspektrumantibiotikan doxycyklin. | CAS: 24390-14-5 | C26H41ClN2O12 | 609,066 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
General description
• Doxycycline hyclate is a broad-spectrum bacteriostatic antibiotic of the tetracycline class
• Doxycycline inhibits bacterial growth by preventing polypeptide formation via inhibition of at least one ribosomal subunit
• Known to reversibly bind the 30S ribosomal subunit and inhibit formation of the aminoacyl-tRNA/mRNA-ribosome complex
• Inhibits matrix metalloproteinases in many microorganisms
Applications
• Effective against the bacteria that cause Lyme disease, chlamydia, rickettsia and mycoplasma; suitable for antibiotic resistance testing and study of cellular mechanisms
• Intended for laboratory use only
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 24390-14-5
Molekylformel C26H41ClN2O12
Molekylvikt (g/mol) 609.066
MDL-nummer MFCD07357237
InChI-nyckel ISZOFWGVNMFENH-YDLUHMIOSA-N
PubChem CID 131676157
IUPAC-namn (4S,4aR,5S,5aR,6R,12aR)-4-(dimethylamino)-1,5,10,11,12a-pentahydroxy-6-methyl-3,12-dioxo-4a,5,5a,6-tetrahydro-4H-tetracene-2-carboxamide;ethanol;dihydrate;hydrochloride
LEDER CCO.CCO.CC1C2C(C3C(C(=O)C(=C(C3(C(=O)C2=C(C4=C1C=CC=C4O)O)O)O)C(=O)N)N(C)C)O.O.O.Cl
Specifications
Kemiskt namn eller material Doxycycline hyclate
Typ Doxycycline Hyclate
Fysisk form Powder
Färg Yellow
Kvantitet 25 g
Merck Index 14,3440
Synonym Hydramycin; Doxycycline hydrochloride hemiethanolate hemihydrate
Löslighetsinformation Soluble in water to 50mg/ml; May require warming;Soluble in water,methanol; Sparingly soluble in ethanol; Insoluble in chloroform and ether.
Formel vikt 512.94 (503.94 Anhydrous)
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Doxycycline hyclate
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H361fd-Misstänks kunna skada fertiliteten. Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Doxycycline hyclate
RUO– Endast forskningsanvändning