Läs mer
Doxycyklinhyklat
Produktkod. 15473329
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15473329 100 g 100g
15463329 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15473329 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J60579.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4131.58 SEK
    3426.65 SEK / 100g
    Save 704.93 SEK
    17% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Doxycyklinhyclat, Doryx, CAS # 24390-14-5, är hyclatesaltformen av bredspektrumantibiotikan doxycyklin. | CAS: 24390-14-5 | C26H41ClN2O12 | 609,066 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Allmän beskrivning
• Doxycyklinhyklat är ett bredspektrum, bakteriostatiskt antibiotikum av tetracyklinklassen
• Doxycyklin hämmar bakterietillväxt genom att förhindra polypeptidbildning via hämning av minst en ribosomal subenhet
• Kända för att reversibelt binda den 30S-ribosomala subenheten och hämma bildandet av aminoacyl-tRNA/mRNA-ribosomkomplexet
• Hemmar matrismetalloproteinaser i många mikroorganismer
Användningsområden
• Effektiv mot bakterier som orsakar borrelia, klamydia, rickettsia och mykoplasma; lämplig för antibiotikaresistenstestning och studier av cellulära mekanismer
• Avsedd endast för laboratoriebruk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 24390-14-5
Molekylformel C26H41ClN2O12
Molekylvikt (g/mol) 609.066
MDL-nummer MFCD07357237
InChI-nyckel ISZOFWGVNMFENH-YDLUHMIOSA-N
PubChem CID 131676157
IUPAC-namn (4S,4aR,5S,5aR,6R,12aR)-4-(dimethylamino)-1,5,10,11,12a-pentahydroxy-6-methyl-3,12-dioxo-4a,5,5a,6-tetrahydro-4H-tetracene-2-carboxamide;ethanol;dihydrate;hydrochloride
LEDER CCO.CCO.CC1C2C(C3C(C(=O)C(=C(C3(C(=O)C2=C(C4=C1C=CC=C4O)O)O)O)C(=O)N)N(C)C)O.O.O.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Doxycycline hyclate
Typ Doxycyklinhyklat
Fysisk form Pulver
Färg Gult
Kvantitet 100 g
Merck Index 14,3440
Synonym Hydramycin; Doxycycline Hydrochloride Hemiethanolate Hemihydrate
Löslighetsinformation Löslig i vatten upp till 50 mg/ml; Kan behöva uppvärmning; Löslig i vatten, metanol; Sparsamt löslig i etanol; Olöslig i kloroform och eter.
Formel vikt 512,94 (503,94 Vattenfri Alkoholhaltig)
RUO– Endast forskningsanvändning