Läs mer
Doxycyklin Hyclate USP MP Biomedicals
Produktkod. 12801791 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12801791 10 g 10g
1 options
Produktkod. 12801791 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219895510
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4480.00 SEK
    4264.77 SEK / 10g
    Save 215.23 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Doxycycline Hyclate
CAS 24390-14-5
Molekylformel C26H41ClN2O12
Kvantitet 10 g
Synonym doryx, doxycycline hyclate, doxycycline, hydrochloride, hemiethanolate, hemihydrate;
InChI-nyckel ISZOFWGVNMFENH-YDLUHMIOSA-N
LEDER CCO.CCO.CC1C2C(C3C(C(=O)C(=C(C3(C(=O)C2=C(C4=C1C=CC=C4O)O)O)O)C(=O)N)N(C)C)O.O.O.Cl
IUPAC-namn (4S,4aR,5S,5aR,6R,12aR)-4-(dimetylamino)-1,5,10,11,12a-pentahydroxi-6-metyl-3,12-dioxo-4a,5,5a,6-tetrahydro-4H-tetracen-2-karboxamid;etanol;hydrokloriddihydrat;
Molekylvikt (g/mol) 609.066
PubChem CID 131676157
Kvalitet USP
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Doxycycline Hyclate, USP
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Doxycycline Hyclate