missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Doxycycline Hydrate (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Doxycycline Hydrate |
| CAS | 220680-46-6 |
| Molekylformel | C22H24N2O8 . x(H2O) |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | (4S,4aR,5S,5aR,6R,12aS)-4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-2-Naphthacenecarboxamide hydrate |
| InChI formel | InChI=1S/C22H24N2O8.H2O/c1-7-8-5-4-6-9(25)11(8)16(26)12-10(7)17(27)14-15(24(2)3)18(28)13(21(23)31)20(30)22(14,32)19(12)29;/h4-7,10,14-15,17,25,27-29,32H,1-3H3,(H2,23,31);1H2/t7-,10+,14+,15-,17-,22-;/m0./s1 |
| LEDER | O.C[C@@H]1[C@H]2[C@H](O)[C@H]3[C@H](N(C)C)C(=C(C(=O)N)C(=O)[C@@]3(O)C(=C2C(=O)c4c(O)cccc14)O)O |
| IUPAC-namn | (4S,4aR,5S,5aR,6R,12aS)-4-(dimethylamino)-3,5,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-4a,5,5a,6-tetrahydro-4H-tetracene-2-carboxamide;hydrate |
| Molekylvikt (g/mol) | 462.4 |
| Formel vikt | 462.1638 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?