Läs mer
Doxycyklinhydroklorid, MP Biomedicals™
Produktkod. 11460892 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11460892 1 g 1g
11470892 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11460892 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219504401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    803.56 SEK
    701.06 SEK / 1g
    Save 102.50 SEK
    12% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
CAS 10592-13-9
Molekylformel C22H25ClN2O8
Molekylvikt (g/mol) 480.90
MDL-nummer MFCD03427564
InChI-nyckel VLUQVUWDECWBTL-UQVCFKGQSA-N
Synonym Biocamycin, Tetradox
PubChem CID 54706018
LEDER [Cl-].C[C@@H]1[C@H]2[C@H](O)[C@H]3[C@H]([NH+](C)C)C(=O)\C(=C(/N)O)C(=O)[C@@]3(O)C(=O)C2=C(O)C2=C(O)C=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Doxycycline hydrochloride
Typ Doxycycline Hydrochloride
Fysisk form Pulver
Färg Gult
Kvantitet 1 g
IUPAC-namn [(lS,4aR,llR,llaR,12S,12aR)-3-karbamoyl-4,4a,6,7,12-pentahydroxi-ll-metyl-2,5-dioxo-ll,lla,12,12a-tetrahydro-lH-tetracen-l-yl]-dimetylazanium;
Formel vikt 480.9
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Doxycycline Hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302+H312-Skadligt vid förtäring eller hudkontakt
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).