Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Doxycycline hydrochloride |
| Typ | Doxycyklinhydroklorid |
| Fysisk form | Pulver |
| Färg | Gult |
| Kvantitet | 5 g |
| IUPAC-namn | (1S,3Z,4aS,11R,11aR,12S,12aR)-3-[amino(hydroxi)metyliden]-4a,6,7,12-tetrahydroxi-N,N,11-trimetyl-2,4,5-trioxo-1,2,3,4,4a,5,11,12a1dehydroxi-amin-hydroxi-12a1-dehydroklorid |
| Formel vikt | 480.9 |
| Kvalitet | Not Available |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Doxycycline Hydrochloride
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H302+H312-Skadligt vid förtäring eller hudkontakt
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).