Läs mer
Doxycyklinhydroklorid
Produktkod. 15473189
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15473189 5 g 5g
15483189 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15473189 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J60422.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1191.80 SEK
    991.65 SEK / 5g
    Save 200.15 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
I lager
Doxycyklinhydroklorid, CAS # 10592-13-9, är hydrokloridsaltformen av doxycyklin som visar antibakteriella och antimalariaeffekter. | CAS: 10592-13-9 | C22H25ClN2O8 | 480,90 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Allmän beskrivning
  • Doxycyklinhydroklorid är en förening som visar antibakteriella och antimikrobiella aktiviteter mot flera arter, inklusive Pseudomonas aeruginosa, Plasmodium falciparum och Escherichia coli. Det är också ett bakteriostatiskt medel
  • Det kan blockera bindningen av aminoacyl-tRNA till mRNA-ribosomkomplexet och därigenom hämma proteinsyntesen
Ansökan
  • Det används för att eliminera Borrelia burgdorferi och Anaplasma phagocytophilum i reservoarer för gnagare och eliminera Ixodes scapularis fästingar
  • Doxycyklinhydroklorid anses också vara en bredspektrumhämmare som används för att hämma matrixmetalloproteinaser (MMP), såsom typ 1-kollagenas, i studier av sårläkning och vävnadsremodellering. På grund av denna aktivitet kan den hämma angiogenes och minska lungmetastaser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10592-13-9
Molekylformel C22H25ClN2O8
Molekylvikt (g/mol) 480.90
MDL-nummer MFCD03427564
InChI-nyckel VLUQVUWDECWBTL-UQVCFKGQSA-N
PubChem CID 54706018
IUPAC-namn (1S,3Z,4aS,11R,11aR,12S,12aR)-3-[amino(hydroxi)metyliden]-4a,6,7,12-tetrahydroxi-N,N,11-trimetyl-2,4,5-trioxo-1,2,3,4,4a,5,11,12a1dehydroxi-amin-hydroxi-12a1-dehydroklorid
LEDER [Cl-].C[C@@H]1[C@H]2[C@H](O)[C@H]3[C@H]([NH+](C)C)C(=O)\C(=C(/N)O)C(=O)[C@@]3(O)C(=O)C2=C(O)C2=C(O)C=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Doxycycline hydrochloride
Typ Doxycyklinhydroklorid
Fysisk form Kristallint pulver
Smältpunkt 195 °C till 201 °C
Färg Gult
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Löslig i vatten upp till 50 mg/ml; Kan behöva uppvärmning.
Formel vikt 480.9
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Doxycycline hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Doxycycline hydrochloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.