Läs mer
Doxycyklinhydroklorid (gult pulver), Fisher BioReagents™
Produktkod. p-25647
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgat glas
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10224633 1 g Bärnstensfärgat glas 1g
10619743 5 g Bärnstensfärgat glas 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10224633 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP26531
Bredspektrumantibiotikum
Bredspektrumantibiotikum. Bredspektrumhämmare av matrismetalloproteinaser in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10592-13-9
Molekylformel C22H25ClN2O8
Molekylvikt (g/mol) 480.90
MDL-nummer MFCD03427564
InChI-nyckel VLUQVUWDECWBTL-UQVCFKGQSA-N
PubChem CID 54706018
IUPAC-namn [(lS,4aR,llR,llaR,12S,12aR)-3-karbamoyl-4,4a,6,7,12-pentahydroxi-ll-metyl-2,5-dioxo-ll,lla,12,12a-tetrahydro-lH-tetracen-l-yl]-dimetylazanium;
LEDER [Cl-].C[C@@H]1[C@H]2[C@H](O)[C@H]3[C@H]([NH+](C)C)C(=O)\C(=C(/N)O)C(=O)[C@@]3(O)C(=O)C2=C(O)C2=C(O)C=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Doxycycline Hydrochloride
Typ Doxycyklinhydroklorid
Fysisk form Pulver/fast
Abs. Inklusive mellan 300 vid 349 nm
Smältpunkt 210 °C
Förpackning Bärnstensfärgat glas
Potens Inklusive mellan 800 μg/mg
Specifik rotation Inkluderande mellan 105°
Vatten Inkluderad mellan 1,4 %
Färg Gult
Kvantitet 1 g
Analysprocentintervall 95%
Formel vikt 480.9
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Doxycycline Hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.