Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Doxycyklinmonohydrat, 97 %
Produktkod. p-7077763 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15570594 5 g 5g
15580594 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15570594 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 458890050
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17086-28-1
Molekylformel C22H24N2O8·H2O
Molekylvikt (g/mol) 462.45
InChI-nyckel FZKWRPSUNUOXKJ-CVHRZJFOSA-N
Synonym doxycycline monohydrate, doxycycline hydrate, adoxa, doxycycline hcl, 4-dimethylamino-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamide monohydrate, adoxa pak, 4s,4ar,5s,5ar,6r,12as-4-dimethylamino-3,5,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydrotetracene-2-carboxamide hydrate, vibramycin-d, doxycycline usp, monodox tn
PubChem CID 54684461
IUPAC-namn (4S,4aR,5S,5aR,6R,12aR)-4-(dimetylamino)-1,5,10,11,12a-pentahydroxi-6-metyl-3,12-dioxo-4a,5,5a,6-tetrahydro-4H-tetracen-2-karboxamid;hydrat
LEDER CC1C2C(C3C(C(=O)C(=C(C3(C(=O)C2=C(C4=C1C=CC=C4O)O)O)O)C(=O)N)N(C)C)O.O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Doxycycline monohydrate
Smältpunkt 167,0 °C till 168,0 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96 % min. (HPLC)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 462.45
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Doxycycline monohydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.