Läs mer
Doxylamin 4-pyridinylisomer, TRC
Produktkod. 17972325
Change view
Kvantitet:
500 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17972325 500 mg
17943985 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17972325 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD562020500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 873407-01-3
Molekylformel C17H22N2O
Molekylvikt (g/mol) 270.37
Synonym N,N-Dimethyl-2-[1-phenyl-1-(4-pyridinyl)ethoxy]ethanamine, 4-[α-(2-Dimethylaminoethoxy)-α-methylbenzyl]pyridine, Doxylamine EP Impurity A;
LEDER CN(C)CCOC(C)(c1ccccc1)c2ccncc2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Doxylamine 4-Pyridinyl Isomer
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C17H22N2O/c1-17(20-14-13-19(2)3,15-7-5-4-6-8-15)16-9-11-18-12-10-16/h4-12H,13-14H2,1-3H3
Formel vikt 270.1732
Procent renhet >95%