Läs mer
Doxylamine Beta-D-Glucuronide (Mixture of diastereomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Doxylamine beta-D-Glucuronide (Mixture of diastereomers) |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H30N2O7/c1-23(15-9-5-4-6-10-15,16-11-7-8-12-24-16)31-14-13-25(2,3)21-19(28)17(26)18(27)20(32-21)22(29)30/h4-12,17-21,26-28H,13-14H2,1-3H3/t17-,18-,19+,20-,21?,23?/m0/s1 |
| Formel vikt | 446.2053 |