Läs mer
Doxylamine Hydrogen Succinate, Mikromol™
Produktkod. 17912736
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17912736 250 mg
1 options
Produktkod. 17912736 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0101.000250
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Doxylamine Hydrogen Succinate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Doxilamine succinate
CAS 562-10-7
Analyt- eller komponentnamn Doxilamine succinate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C17 H22 N2 O . C4 H6 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Doxylamine Hydrogen Succinate, Butanedioic acid, compd. with N,N-dimethyl-2-[1-phenyl-1-(2-pyridinyl)ethoxy]ethanamine (1:1), Ethanamine, N,N-dimethyl-2-[1-phenyl-1-(2-pyridinyl)ethoxy]-, butanedioate (1:1) (9CI), Alsodorm, Decamium, Decapryn, Decapryn succinate, Decapryn succinate (1:1), Donormil, Donormyl, Doxised, Doxylamine succinate (1:1), Gittalun, Hoggar N, Meraprina, Mereprine, NSC 74772, Sedaplus, Unisom, Succinic acid, compd. with 2-[alpha-[2-(dimethylamino)ethoxy]-alpha-methylbenzyl]pyridine (1:1) (8CI), Pyridine, 2-[alpha-[2-(dimethylamino)ethoxy]-alpha-methylbenzyl]-, succinate (1:1) (8CI), 2-[alpha-(2-Dimethylaminoethoxy)-alpha-methylbenzyl]pyridine succinate, 2-[alpha-(2-Dimethylaminoethoxy)-alpha-methylbenzyl]pyridine succinate (1:1)
InChI formel InChI=1S/C17H22N2O.C4H6O4/c1-17(20-14-13-19(2)3,15-9-5-4-6-10-15)16-11-7-8-12-18-16;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-12H,13-14H2,1-3H3;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
LEDER CN(C)CCOC(C)(c1ccccc1)c2ccccn2.OC(=O)CCC(=O)O
IUPAC-namn butanedioic acid;N,N-dimethyl-2-(1-phenyl-1-pyridin-2-ylethoxy)ethanamine
Molekylvikt (g/mol) 388.46
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 388.1998 g/mol