Läs mer
Doxylamine N'-Oxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Doxylamine N'-Oxide |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H22N2O2/c1-17(21-14-13-18(2)3,15-9-5-4-6-10-15)16-11-7-8-12-19(16)20/h4-12H,13-14H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 286.1681 |
| Procent renhet | >95% |