Läs mer
Doxylamine succinate, 98%
Produktkod. 13545040 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
13545040 50 g Glasflaska 50g
13535040 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13545040 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 449540500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 562-10-7 | C21H28N2O5 | 388.46 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 562-10-7
Molekylformel C21H28N2O5
Molekylvikt (g/mol) 388.46
MDL-nummer MFCD00056168
InChI-nyckel KBAUFVUYFNWQFM-UHFFFAOYNA-N
Synonym doxylamine succinate, decapryn, evigoa d, a-h injection, decapryn succinate, unisom, alsadorm, gittalun, mereprine
PubChem CID 11224
ChEBI CHEBI:82461
IUPAC-namn butandisyra;N,N-dimetyl-2-(1-fenyl-1-pyridin-2-yletoxi)etanamin
LEDER OC(=O)CCC(O)=O.CN(C)CCOC(C)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Doxylamine succinate
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 50 g
Formel vikt 388.46
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Doxylamine succinate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.