Läs mer
Doxylamine succinate, 99.46%, MP Biomedicals™
Produktkod. 11436822 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11436822 10 g 10g
11426822 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11436822 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215101710
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 562-10-7
Molekylformel C21H28N2O5
Molekylvikt (g/mol) 388.46
MDL-nummer MFCD00056168
InChI-nyckel KBAUFVUYFNWQFM-UHFFFAOYNA-N
Synonym doxylamine succinate, decapryn, evigoa d, a-h injection, decapryn succinate, unisom, alsadorm, gittalun, mereprine
PubChem CID 11224
ChEBI CHEBI:82461
IUPAC-namn butanedioic acid; dimethyl({2-[1-phenyl-1-(pyridin-2-yl)ethoxy]ethyl})amine
LEDER OC(=O)CCC(O)=O.CN(C)CCOC(C)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Doxylamine succinate
Färg White to Yellow
Kvantitet 10 g
Formel vikt 388.5
Procent renhet 0.9946
Fysisk form Crystals