Läs mer
Doxylamine succinate, MedChemExpress
Produktkod. 16458016
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16458016 100 mg
1 options
Produktkod. 16458016 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYA0069100mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Doxylamine (succinate), a first generation antihistamine, is a histamine (H1) receptor antagonist. Doxylamine is also a local analgesic agent and effective hypnotic agent.
Doxylamine (succinate), a first generation antihistamine, is a histamine (H1) receptor antagonist. Doxylamine is also a local analgesic agent and effective hypnotic agent.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Doxylamine succinate
Fysisk form Solid
CAS 562-10-7
Färg White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (257.43 mM) ∣H2O : 50 mg/mL (128.71 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O)CCC(O)=O.CC(C1=NC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)OCCN(C)C
Molekylvikt (g/mol) 388.46
Formel vikt 388.46
Procent renhet 99.52%