Läs mer
DuraLab DP-1002 Avancerad precisionsbalans
Produktkod. 30280268
Change view
Kapacitet:
1 kg
Produktkod. Kapacitet
30280268 1 kg
1 options
Produktkod. 30280268 Leverantör DuraLab Leverantörsnummer DRL0048
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1380.00 SEK
    1193.37 SEK / Paket med 1
    Save 186.63 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 09-12-2026
Ger precisa mätningar upp till 1000 g med läsbarhet på 0,01 g, idealiskt för forsknings-, industriella och utbildningslaboratorier.
  • Upplev konsekventa resultat med DP-1002 Advanced Precision Balance, konstruerad för pålitlig prestanda i laboratorie-, industri- och utbildningsmiljöer
  • Ekonomisk men ändå heltäckande lösning för noggrann vägning
  • 1000 g kapacitet med 0,01 g läsbarhet för precisa och konsekventa mätningar
  • Förbättrar effektiviteten och tillförlitligheten i driften över applikationer:
    • Forskningslaboratorier – Idealiska för att väga kemikalier, föreningar och prover
    • Industrilaboratorier – Lämpliga för kvalitetskontroll och produktionsprocesser
    • Utbildningslaboratorier – Pålitliga och lättanvända för undervisning och forskning
  • Högprecisionslastcell
  • Fullt plasthus
  • Rostfri stålpanna
  • Lättläst LCD med bakgrundsbelysning
  • Överbelastningsindikator
  • Nätström med adapter medföljande
  • Lås/lås upp batteribrytare
  • Höjdjusterbara fötter
  • Fullkapacitets taring
  • Enkel meny med 5 tangenter för enkel hantering
  • Extern kalibrering (500 g M1 kalibreringsvikt tillhandahållen)
  • OIML-kalibreringsvikter tillgängliga separat
  • Styckräkningsfunktion
Specifikationer
Kapacitet 1 kg
Visningstyp Bakgrundsbelyst LCD
Läsbarhet 0.01 g
Modell DP-1002
Typ Precisionsvåg