Läs mer
DuraLab DP-3002 Avancerad precisionsbalans
Produktkod. 30280284
Change view
Kapacitet:
3 kg
Produktkod. Kapacitet
30280284 3 kg
1 options
Produktkod. 30280284 Leverantör DuraLab Leverantörsnummer DRL0049
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1615.00 SEK
    1400.91 SEK / Paket med 1
    Save 214.09 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 30-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger precisa mätningar upp till 3000 g med läsbarhet på 0,01 g, idealiskt för forsknings-, industri- och utbildningslaboratorier.
  • Upplev konsekventa resultat med DP-3002 Advanced Precision Balance, som är konstruerad för pålitlig prestanda i laboratorie-, industri- och utbildningsmiljöer
  • Ekonomisk men ändå heltäckande lösning för noggrann vägning
  • 3000 g kapacitet med 0,01 g läsbarhet för precisa och konsekventa mätningar
  • Förbättrar effektiviteten och tillförlitligheten i driften över applikationer:
    • Forskningslaboratorier – Idealiska för exakt vägning av kemikalier, föreningar och prover
    • Industrielaboratorier – Lämpliga för kvalitetskontroll och produktionsprocesser som kräver noggranna mätningar
    • Utbildningslaboratorier – Pålitliga och lättanvända för undervisning och forskning
  • Högprecisionslastcell
  • Fullt plasthus
  • Rostfri stålpanna
  • Lättläst LCD med bakgrundsbelysning
  • Överbelastningsindikator
  • Nätström med adapter medföljande (batteriström kommer snart!)
  • Lås/lås upp batteribrytare
  • Höjdjusterbara fötter
  • Fullkapacitets taring
  • Enkel meny med 5 tangenter för enkel hantering
  • Extern kalibrering
  • OIML-kalibreringsvikter tillgängliga separat
  • Styckräkningsfunktion
  • Rekommenderad DuraLab OIML M1 2000 g vikt (DRL0055) för kalibrering av denna balans
Specifikationer
Kapacitet 3 kg
Visningstyp Bakgrundsbelyst LCD
Läsbarhet 0.01 g
Modell DP-3002
Typ Precisionsvåg