Läs mer
DuraLab DP-303W avancerad precisionsbalans
Produktkod. 30280275
Change view
Kapacitet:
300 g
Produktkod. Kapacitet
30280275 300 g
1 options
Produktkod. 30280275 Leverantör DuraLab Leverantörsnummer DRL0050
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 12-11-2026
Ger precisa mätningar upp till 300 g med läsbarhet på 0,001 g, idealiskt för forsknings-, industri- och utbildningslaboratorier.
  • Upplev konsekventa resultat med DP-303W Advanced Precision Balance från DuraLab, konstruerad för pålitlig prestanda i laboratorie-, industri- och utbildningsmiljöer
  • Ekonomisk men ändå heltäckande lösning för noggrann vägning
  • 300 g kapacitet med 0,001 g läsbarhet för precisa och konsekventa mätningar
  • Förbättrar effektiviteten och tillförlitligheten i driften över applikationer:
    • Forskningslaboratorier – Idealiska för exakt vägning av kemikalier, föreningar och prover
    • Industrielaboratorier – Lämpliga för kvalitetskontroll och produktionsprocesser som kräver noggranna mätningar
    • Utbildningslaboratorier – Pålitliga och lättanvända för undervisning och forskning
  • Högprecisionslastcell
  • Fullt plasthölje och plastvindruta
  • Rostfri stålpanna
  • Lättläst LCD med bakgrundsbelysning
  • Överbelastningsindikator
  • Nätström med adapter medföljande (batteriström kommer snart!)
  • Lås/lås upp batteribrytare
  • Höjdjusterbara fötter
  • Fullkapacitets taring
  • Enkel meny med 5 tangenter för enkel hantering
  • Extern kalibrering (200 g M1 kalibreringsvikt tillhandahållen)
  • OIML-kalibreringsvikter tillgängliga separat
  • Styckräkningsfunktion
Specifikationer
Kapacitet 300 g
Visningstyp Bakgrundsbelyst LCD
Läsbarhet 0.001 g
Modell DP-303W
Typ Precisionsvåg