Läs mer
Dp44mT, MedChemExpress
Produktkod. 16477566
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16477566 100 mg 100mg
16457668 10 mg -
16453677 50 mg -
16453626 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16477566 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY18973
MedChemExpress Dp44mT is an iron chelator with selective anticancer activity.
Dp44mT is an iron chelator with selective anticancer activity.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dp44mT
Fysisk form Solid
CAS 152095-12-0
Färg Yellow
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C14H15N5S
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (350.42 mM; Need ultrasonic)
LEDER S=C(N/N=C(C1=NC=CC=C1)\C2=NC=CC=C2)N(C)C
Molekylvikt (g/mol) 285.37
Formel vikt 285.37
Procent renhet 98.0%