Läs mer
Dp44mT, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15406199
Change view
Kvantitet:
25 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
15406199 25 mg 25mg
1 options
Produktkod. 15406199 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J64090.MB
Request Bulk or Custom Format
CAS: 152095-12-0 | C14H15N5S | 285.369 g/mol
En järnkelator och selektivt anticancermedel
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dp44mT
Typ Dp44mT
Fysisk form Pulver
CAS 152095-12-0
Färg Orange till gult
Kvantitet 25 mg
Känslighet Light sensitive
Molekylformel C14H15N5S
MDL-nummer MFCD20527329
UN-nummer UN2811
Synonym 2-(Di(pyridin-2-yl)methylene)-N,N-dimethylhydrazinecarbothioamide; Di-2-pyridylketone-4,4,-dimethyl-3-thiosemicarbazone
InChI-nyckel XOBIGRNRXCAMJQ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CN(C)C(=S)NN=C(C1=CC=CC=N1)C2=CC=CC=N2
IUPAC-namn 3-(dipyridin-2-ylmetylidenamino)-1,1-dimetyltiourea
Molekylvikt (g/mol) 285.369
PubChem CID 10334137
Formel vikt 285.37
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.