Läs mer
Gibco™ DPBS (10X), kalcium, magnesium
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7075822
Kvantitet:
500 ml
10 x 500 ml
Förpackningsstorlek:
5000ml
500ml
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11560466
Brand: Gibco™ 14080089
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
DPBS (10X), kalcium, magnesium
Dulbeccos fosfatbuffrade saltlösning (DPBS) är en balanserad saltlösning som används för en mängd olika cellodlingar, som att tvätta celler före dissociation, transportera celler eller vävnad, späda ut celler för räkning och förbereda reagens. Formuleringar med kalcium och magnesium används vanligtvis som transportmedia eller för reagensberedning. Vi erbjuder en mängd olika Gibco™ DPBS-formuleringar för en rad cellodlingsapplikationer. Hitta rätt formulering med hjälp av mediaväljarverktyget .
Produkt avsedd användning
För in vitro diagnostisk användning. VARNING: Ej för terapeutiskt bruk hos människor eller djur. Annan användning än den avsedda användningen kan vara ett brott mot lokal lag.
cGMP tillverkning och kvalitetssystem
Gibco™ DPBS tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning, belägen i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard. För kontinuitet i leveranskedjan erbjuder vi en jämförbar Gibco™ DPBS-produkt tillverkad i vår Grand Island-anläggning (14080-055). Denna anläggning är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standarder.
Koncentrerade former av Gibco™ DPBS kräver pH-justering och filtrering vid beredningstidpunkten (se protokoll för detaljer).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DPBS
Koncentration 10 X
För användning med (applikation) Däggdjurscellodling
pH 4,3 till 4,7
Fysisk form Vätska
Kvantitet 10 x 500 ml
Inkluderar Inget natriumpyruvat
Osmolalitet 2700 till 3200 mOsm/kg