Läs mer
Gibco™ DPBS (10X), inget kalcium, inget magnesium
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11520486
Change view
Kvantitet:
100 ml
500 ml
10 x 500 ml
20 x 100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
2000ml
5000ml
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11520486 100 ml 100ml
11530486 500 ml 500ml
11550486 20 x 100 ml 2000ml
11540486 10 x 500 ml 5000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11520486 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 14200059
Edge
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
DPBS (10X), inget kalcium, inget magnesium
Dulbeccos fosfatbuffrade saltlösning (DPBS) är en balanserad saltlösning som används för en mängd olika cellodlingstillämpningar, såsom tvättning av celler före dissociation, transport av celler eller vävnadsprover, spädning av celler för räkning och förberedelse av reagens. Utformningar utan kalcium och magnesium krävs för att skölja kelatorer från odlingen före celldissociation. Vi erbjuder en mängd olika Gibco™ DPBS-formuleringar för en rad cellodlingsapplikationer. Hitta rätt formulering med hjälp av mediaväljarverktyget.
Produkt avsedd användning
För in vitro diagnostisk användning. VARNING: Ej för terapeutiskt bruk hos människor eller djur. Annan användning än den avsedda användningen kan vara ett brott mot lokal lag.
cGMP tillverkning och kvalitetssystem
Gibco™ DPBS tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning, belägen i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard. För kontinuitet i leveranskedjan erbjuder vi en jämförbar Gibco™ DPBS-produkt tillverkad i vår Grand Island-anläggning. Denna anläggning är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standarder.
Koncentrerade former av Gibco™ DPBS kräver pH-justering och filtrering vid beredningstillfället.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DPBS
Koncentration 10 X
För användning med (applikation) Däggdjurscellodling
pH 6 till 7
Fysisk form Vätska
Kvantitet 100 ml
Inkluderar Inget natriumpyruvat
Osmolalitet 2500 till 2900 mOsm/kg