Läs mer
Gibco™ DPBS, inget kalcium, inget magnesium
Produktkod. 12047539 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
100 ml
500 ml
10 l
10 x 500 ml
20 x 100 ml
Förpackningsstorlek:
10 L
100ml
500ml
Paket med 20
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12047539 20 x 100 ml Paket med 20
11580476 100 ml 100ml
11590476 500 ml 500ml
12037539 10 x 500 ml -
12008489 10 l 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 12047539 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 14190185
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1832.00 SEK
    1538.65 SEK / Paket med 20
    Save 293.35 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
DPBS, inget kalcium, inget magnesium
Dulbeccos fosfatbuffrade saltlösning (DPBS) är en balanserad saltlösning som används för en mängd olika cellodlingar, som att tvätta celler före dissociation, transportera celler eller vävnad, späda ut celler för räkning och förbereda reagens. Utformningar utan kalcium och magnesium krävs för att skölja kelatorer från odlingen före celldissociation. Vi erbjuder en mängd olika Gibco™ DPBS-formuleringar för en rad cellodlingsapplikationer. Hitta rätt formulering med hjälp av mediaväljarverktyget.
<
Universalväska förpackning
Gibco™ universalpåsar erbjuder flexibel förpackning som gör att du kan integrera en engångsbehållare för stora volymer av media med en mängd olika automatiserade cellodlingsinstrument, bioreaktorsystem för engångsbruk och sterila anslutningsprocesser, vilket minimerar behovet av kostsam anpassning.
Produkt avsedd användning
För in vitro diagnostisk användning. VARNING: Ej för terapeutiskt bruk hos människor eller djur. Annan användning än den avsedda användningen kan vara ett brott mot lokal lag.
cGMP tillverkning och kvalitetssystem
Gibco™ DPBS tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning, belägen i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard. För kontinuitet i försörjningskedjan erbjuder vi en identisk Gibco™ DPBS-produkt tillverkad i vår Grand Island-anläggning. Denna anläggning är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DPBS
Koncentration 1 X
För användning med (applikation) Däggdjurscellodling
pH 7 till 7.3
Fysisk form Vätska
Kvantitet 20 x 100 ml
Inkluderar Inget natriumpyruvat
Osmolalitet 270 till 300 mOsm/kg