Läs mer
DPC 083, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (4S)-6-Chloro-4-[(1E)-2-cyclopropylethenyl]-3,4-dihydro-4-(trifluoromethyl)-,2(1H)-quinazolinone |
| CAS | 214287-99-7 |
| Molekylformel | C14H12ClF3NO |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | DPC 083, BMS 561390 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12ClF3N2O/c15-9-3-4-11-10(7-9)13(14(16,17)18,20-12(21)19-11)6-5-8-1-2-8/h3-8H,1-2H2,(H2,19,20,21)/b6-5+/t13-/m0/s1 |
| LEDER | FC(F)(F)[C@]1(NC(=O)Nc2ccc(Cl)cc12)\C=C\C3CC3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 316.71 |
| Formel vikt | 316.059 |