missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

DPC-681, MedChemExpress

Produktkod. 16493727
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
25mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16493727 50 mg -
16451809 1 mg -
16440228 5 mg -
16413646 25 mg 25mg
16407768 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16493727 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY19400

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress DPC-681 is a potent and selective inhibitor of HIV protease with IC90s for wild-type HIV-1 of 4 to 40 nM.

DPC-681 is a potent and selective inhibitor of HIV protease with IC90s for wild-type HIV-1 of 4 to 40 nM.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material DPC-681
Fysisk form Solid
CAS 284661-68-3
Färg White
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C35H48FN5O5S
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus
Synonym DPH-153893
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (149.29 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=S(C1=CC(N)=CC=C1)(N(C[C@@H](O)[C@H](CC2=CC=CC=C2)NC([C@H](C(C)(C)C)NC(CNCC3=CC=CC(F)=C3)=O)=O)CC(C)C)=O
Molekylvikt (g/mol) 669.85
Formel vikt 669.85
Procent renhet 99.72%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.