Läs mer
DPC 961, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (4S)-6-chloro-4-(cyclopropylethynyl)-3,4-dihydro-4-(trifluoromethyl)-2(1H)-Quinazolinone |
| CAS | 214287-88-4 |
| Molekylformel | C14H10ClF3N2O |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | DPC 961, (S)-6-Chloro-4-(cyclopropylethynyl)-4-(trifluoromethyl)-3,4-dihydro-2(1H)-quinazolinone, (S)-DPC 961, DMP 961 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10ClF3N2O/c15-9-3-4-11-10(7-9)13(14(16,17)18,20-12(21)19-11)6-5-8-1-2-8/h3-4,7-8H,1-2H2,(H2,19,20,21)/t13-/m0/s1 |
| LEDER | FC(F)(F)[C@]1(NC(=O)Nc2ccc(Cl)cc12)C#CC3CC3 |
| IUPAC-namn | (4S)-6-chloro-4-(2-cyclopropylethynyl)-4-(trifluoromethyl)-1,3-dihydroquinazolin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 314.69 |
| Formel vikt | 314.0434 |