Läs mer
Lovibond™ Tintometer™ DPD 1 buffertlösning
Beskrivning
För fotometrisk bestämning av fritt/totalt klor i vattentestning. Lovibond™ Tintometer™ DPD 1 Buffer Solution är ett miljövänligt reagens förpackat i en färgkodad blå droppflaska för exakt vätskedosering.
- Färgkodad flaska för snabb visuell identifiering av reagenset
- Bekväm droppflaska ger exakt dosering av flytande reagens
- Miljövänlig formulering fri från borsyra
- För användning med Lovibond™ fotometrar
- Noggrant utvecklad formel för korrekta analysresultat
Specifikationer
Specifikationer
| Analyter | Klor |
| Färg | Färglös |
| pH-intervall | 7 vid 20 °C |
| Formatera | Vattenhaltig lösning |
| För användning med (applikation) | Vattenprovsanalys (t.ex. klorbestämning) |
| För användning med (utrustning) | Lovibond™ fotometer |
| Förpackning | Blå droppflaska |
| Kvantitet | 15 ml |
| Räckvidd | 0,02 till 4 mg/L totalt klor |
| Provstorlek | 10 mL |
| Visa mer |