Läs mer
DPD 1 green reagent solution, Lovibond™
Beskrivning
DPD 1 green reagent solution 6x15mL dropper bottle for approximatley 900 tests 0.02-4mg/L chlorine.
DPD 1 green reagent solution 6x15mL dropper bottle for approximatley 900 tests 0.02-4mg/L chlorine.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Buffer Solution |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- DPD 1 reagent solution
- Varning
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
- P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
- P103-Läs etiketten före användning.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- MIXTURE LIST-Contain: sulfuric acid, N, N-Diethyl-1, 4-benzoldiamin-sulfat (1:1)