Läs mer
Lovibond™ DPD 1 reagenslösning
Produktkod. 10593142
Change view
Kvantitet:
15 ml
Förpackningsstorlek:
15ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10593142 15 ml 15ml
1 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10593142 Leverantör Lovibond™ Leverantörsnummer 471020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    155.00 SEK
    114.11 SEK / 15ml
    Save 40.89 SEK
    26% Av
 Begränsad artikel
I lager
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Lovibond DPD 1 reagenslösning, kvantitet: 15 ml, förpackning: 1 st, grön
Specifikationer
Färg Klart
Förpackning 1 vardera
Kvantitet 15 ml
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • DPD 1 reagent solution
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: sulfuric acid, N, N-Diethyl-1, 4-benzoldiamin-sulfat (1:1)