Läs mer
Lovibond™ Ersättningsreagens för CHECKIT™ Komparator
Kvantitet:
100 mL
100 pack
15 mL
200 pack
250 st
Typ:
DEHA testlösning
DPD Glycintesttabletter
DPD Glycintesttabletter (för Cl-separering)
EDTA testtabletter
pH-Universal
Formatera:
Tablet
Tablett
Vätska
Förpackningsstorlek:
100 tabletter
100ml
15ml
Paket med 100
Paket med 250
Varje
Beskrivning
Lovibond™ Ersättningsreagens för CHECKIT™ Comparator tillverkas under noggrant kontrollerade förhållanden för att upprätthålla högsta kvalitetsstandard.
- Högsta kvalitetsproduktionsstandard
- Konsekventa och pålitliga reagenser tillhandahålls i vätske- och tablettformat
- Maximal noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Tablett |
| För användning med (applikation) | Vattenanalys |
| För användning med (utrustning) | Kolorimeter och spektrofotometer |
| Kvantitet | 250 st |
| Typ | DPD Glycintesttabletter (för Cl-separering) |