Läs mer
Lovibond™ DPD No.1 Tablett
Produktkod. 13151681
Change view
Kvantitet:
250/förpackning
Förpackningsstorlek:
250 tabletter
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
13151681 250/förpackning 250 tabletter
1 options
Produktkod. 13151681 Leverantör Lovibond™ Leverantörsnummer 511051BT
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    642.00 SEK
    321.09 SEK / 250 tabletter
    Save 320.91 SEK
    49% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Ett högkvalitativt komparatorinstrument för att visuellt matcha intensiteten hos provfärgen med Lovibond™ glasfilter
Lovibond™ Comparator 2000+
Ett högkvalitativt komparatorinstrument för att visuellt matcha intensiteten hos provfärgen med Lovibond™ glasfilter. Den innehåller ett integrerat prisma som sammanför prov- och jämförelsefälten, vilket möjliggör förbättrad färgsärskiljning och matchning. Prismat är ultraljudsförseglat för att förhindra kontaminering av optiken. Det inkluderar möjligheten att kompensera för vattenprover som är grumliga eller tonade.
Lovibond™ Daylight 2000-enhet En standardiserad
bänkljuskälla som garanterar konstanta och enhetliga ljusförhållanden för färgmatchning med Lovibond™ Komparator 2000+ instrument (jämförare ingår ej).
Lovibond™ Vattentestskivor och reagens Ett
brett utbud av testskivor som innehåller en serie graderade glasfilter, som har förkalibrerats för att ge direkta testavläsningar. Några av de mer populära skivorna listas här men andra serier och tester kan levereras på begäran (till exempel klordioxid, koppar, fluorid, hydrazin, väteperoxid, jod, mangan, molybdat, nitrit, syre, ozon, fosfat, QAC, kiseldioxid, sulfid, zink).
Vad du behöver
  • Komparatorinstrument (lämplig Nessleriser)
  • Lovibond™ skiva, specifik för testet
  • Reagenser, specifika för testet
  • Provbehållare med önskad väglängd
  • Belysningsenhet (tillval) för att säkerställa konstanta visningsförhållanden
  • Enkelt och flexibelt system som ger tillförlitliga resultat i både laboratorie- och fälttester
  • Kompakt, lätt att bära och robust för fältanvändning
  • Reagens finns oftast i bekväm tablettform
  • Inkluderar stabila färgade glasfilter som kan certifieras enligt en ISO 9001 QA-förfarande
Specifikationer
Förpackning 250/Pk.
Kvantitet 250/förpackning