Läs mer
Novus Biologicals™ DPEP2 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Handla allt Bio Techne Produkter
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 0.1 mL |
| Innehåll och lagring | Store at -80C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Forskningskategori | Cancer, Cell Biology, Endocrinology |
| Mål | DPEP2 |
| Synonym | dipeptidase 2, EC 3.4.13.19, MBD2 |
| Gensymbol | DPEP2 |