Läs mer
DPH, MedChemExpress
Beskrivning
DPH is a potent cell permeable c-Abl activator, which displays potent enzymatic and cellular activity in stimulating c-Abl activation.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DPH |
| CAS | 484049-04-9 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H13FN4O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (297.34 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C1NC(C(N1)C2=CN(N=C2C3=CC=C(C=C3)F)C4=CC=CC=C4)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 336.32 |
| Formel vikt | 336.32 |
| Visa mer |