Läs mer
DPN, MedChemExpress
Produktkod. 16425178
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
16425178 10 mg
1 options
Produktkod. 16425178 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12452
MedChemExpress DPN (Diarylpropionitrile) is a non-steroidal estrogen receptor β (ERβ) selective ligand, with an EC50 of 0.85 nM. DPN has neuroprotective effects in a number of neurological diseases.
DPN (Diarylpropionitrile) is a non-steroidal estrogen receptor β (ERβ) selective ligand, with an EC50 of 0.85 nM. DPN has neuroprotective effects in a number of neurological diseases.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DPN
CAS 1428-67-7
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H13NO2
Kvantitet 10 mg
Synonym Diarylpropionitrile
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (417.94 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.67 mg/mL (2.80 mM; Need ultrasonic)
LEDER OC1=CC=C(CC(C#N)C2=CC=C(O)C=C2)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 239.27
Formel vikt 239.27
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration