Description
Konventionella restriktionsendonukleaser är en stor samling av högkvalitativa restriktionsenzymer, optimerade för att fungera i en av buffertarna i Five Buffer System. Dessutom tillhandahålls den universella Tango-bufferten för bekvämlighet vid dubbelrötning. Alla enzymer uppvisar 100 % aktivitet i de rekommenderade buffert- och reaktionsförhållandena. För att säkerställa konsekvent prestanda, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffertar innehåller förblandad BSA, vilket förbättrar stabiliteten hos många enzymer och binder föroreningar som kan finnas i DNA-beredningar.
Höjdpunkter
- Överlägsen kvalitet– sträng kvalitetskontroll och branschledande tillverkningsprocess
- Bekvämt färgkodat Five Buffer System
- Inkluderar universell tangobuffert för dubbelsmältning
- BSA förblandat i reaktionsbuffertar
- Brett urval av restriktionsendonukleasspecificiteter
Användningsområden
- Molekylär kloning
- Kartläggning av restriktioner
- Genotypsbestämning
- Southern Blot
- Restriktionsfragmentlängdspolymorfism (RFLP)
- SNP
Notera
Dpnl kräver närvaro av N6-metyladenin i igenkänningssekvensen för att klyva DNA. DNA renat från en dam+ -stam kommer att vara ett substrat för Dpnl. DpnI kommer endast att klyva helt adenometylerade moderplatser . Hemi-adenometylerade damställen DpnI klyver 60X långsammare. Dpnl, Bsp143I och MboI känner alla igen samma sekvens, men har olika metyleringskänslighet och klyvningsställen. Analyserades med användning av pBR322 DNA.
Spécification
Spécification
| Koncentration | 10 U/μ L |
| Metyleringskänslighet | Dammetyleringskänslig, Ej CpG-metyleringskänslig, Ej Dcm-metyleringskänslig |
| Enzym | Dpn I |
| Kompatibel buffert | 10X Buffer Tango |
| Känslig för värmeinaktivering | Ja |
| Optimal reaktionstemperatur | 37 °C |
| Typ IIS RE | Nej |
| Kvantitet | 2 500 U |
| Produkttyp | Restriktionsenzym |
| Forskningskategori | Traditionell kloning |
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.