Läs mer
Thermo Scientific™ DpnI (10 U/μ L)
Produktkod. 10669500 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 000 enheter
2 500 U
500 enheter
Förpackningsstorlek:
1000 enheter
500 enheter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10669500 500 enheter 500 enheter
10304240 2 500 U -
10140690 1 000 enheter 1000 enheter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10669500 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer ER1701
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    478.00 SEK
    401.65 SEK / Paket med 500
    Save 76.35 SEK
    15% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Klipp vid Gm6A^TC-ställen med DpnI-restriktionsenzym, som fungerar bäst vid °37 C i Tangobuffert (isoschizomerer: MalI).
Konventionella restriktionsendonukleaser är en stor samling av högkvalitativa restriktionsenzymer, optimerade för att fungera i en av buffertarna i Five Buffer System. Dessutom tillhandahålls den universella Tango-bufferten för bekvämlighet vid dubbelrötning. Alla enzymer uppvisar 100 % aktivitet i de rekommenderade buffert- och reaktionsförhållandena. För att säkerställa konsekvent prestanda, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffertar innehåller förblandad BSA, vilket förbättrar stabiliteten hos många enzymer och binder föroreningar som kan finnas i DNA-beredningar.
5’G Enm6↓T C 3’
3’C T ↑Enm6G 5’
Thermo Scientific DpnI-restriktionsenzymet känner igen Gm6A^TC-ställen och skär bäst vid 37 °C i tangobuffert (isoschizomers: MalI). Se Reaktionsvillkor för restriktionsenzymer för en tabell över enzymaktivitet, villkor för dubbel nedbrytning och värmeinaktivering för detta och andra restriktionsenzymer. Notera: Finns även som FastDigest enzym för snabb DNA-nedbrytning.
Dessutom tillhandahålls den universella tangobufferten för bekvämlighet vid dubbla digestioner. Alla enzymer uppvisar 100 % aktivitet i rekommenderade buffert- och reaktionsförhållanden. För att säkerställa konsekvent prestanda Thermo Scientific innehåller restriktionsenzymreaktionsbuffertar förblandad BSA, vilket förbättrar stabiliteten hos många enzymer och binder föroreningar som kan finnas i DNA-preparat.
Funktioner
  • Överlägsen kvalitet—, strikt kvalitetskontroll och branschledande tillverkningsprocess
  • Bekvämt färgkodat Five Buffer System
  • Inkluderar universell tangobuffert för dubbeldigestion
  • BSA förblandad i reaktionsbuffertar
  • Brett urval av restriktionsendonukleasspecificiteter
Användningsområden
  • Molekylär kloning
  • Begränsningsplatskartläggning
  • Genotypsbestämning
  • Sydlig blottning
  • Restriktionsfragmentlängdspolymorfi (RFLP)
  • SNP
Observera: DpnI kräver närvaro av N6-metyladenin i igenkänningssekvensen för att klyva DNA. DNA renat från en dam+-stam kommer att vara ett substrat för DpnI. DpnI kommer bara att klyva fullt adenometylerade dammställen. Hemi-adenometylerade dammställen DpnI klyver 60 gånger långsammare. DpnI, Bsp143I och MboI känner alla igen samma sekvens, men har olika metyleringskänslighet och klyvningsställen. Analyserat med pBR322-DNA. För metyleringskänslighet, se produktspecifikationerna.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 10 U/μl
Metyleringskänslighet Dammetyleringskänslighet, Inte känslig för CpG-metylering, Inte DCM-känslig för metylering
Enzym Dpn I
Kompatibel buffert 10X Buffer Tango
Känslig för värmeinaktivering Ja
Optimal reaktionstemperatur 37 °C
Typ IIS RE Nej
Kvantitet 500 enheter
Produkttyp Restriktionsenzym
Forskningskategori Traditionell kloning