Läs mer
DPP-IV-IN-1, MedChemExpress
Beskrivning
DPP-IV-IN-1 is a potent inhibitor of dipeptidyl peptidase IV (DPP-IV), a highly specific serine protease, with an IC50 of 4.6 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DPP-IV-IN-1 |
| CAS | 625110-37-4 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C11H18FN3O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 125 mg/mL (513.81 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | N#C[C@H]1N(C(CNC(C)(C)CO)=O)C[C@@H](F)C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 243.28 |
| Formel vikt | 243.28 |
| Visa mer |