Läs mer
DPP-IV-IN-2, MedChemExpress
Produktkod. 16400537
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
16400537 50 mg
1 options
Produktkod. 16400537 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY108319
MedChemExpress DPP-IV-IN-2 is an inhibitor of both dipeptidyl peptidase IV (DPIV) and DP8/9 with IC50s of 0.1 and 0.95 μM, respectively.
DPP-IV-IN-2 is an inhibitor of both dipeptidyl peptidase IV (DPIV) and DP8/9 with IC50s of 0.1 and 0.95 μM, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DPP-IV-IN-2
Fysisk form Solid
CAS 136259-18-2
Färg White
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H26N4O5
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Löslighetsinformation DMSO : 200 mg/mL (528.51 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(OCC1=CC=C([N+]([O-])=O)C=C1)NCCCC[C@H](N)C(N2CCCC2)=O
Molekylvikt (g/mol) 378.42
Formel vikt 378.42
Procent renhet 98.0%