Beskrivning
The DPP3 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
Specifikationer
Specifikationer
| Celllinje | The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC2346 and based on accession number NM_13443. The protein contains a C-terminal DDK tag. |
| För användning med (applikation) | Western Blot |
| Kvantitet | 0.1 mg |
| Förvaringsbuffert | RIPA buffer |
| Renhet | Protein |
| Testspecificitet | Homo sapiens dipeptidyl-peptidase 3 (DPP3), transcript variant 2, mRNA. |
| Innehåll och lagring | -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Proteintillstånd | Native |
For Research Use Only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?