Läs mer
DPPC, MedChemExpress
Produktkod. p-200096983
Encompass_Preferred
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Produktkod. 16484298
Brand: Medchem Express HY109506
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress DPPC (129Y83) is a zwitterionic phosphoglyceride that can be used for the preparation of liposomal monolayers. DPPC-liposome serves effectively as a delivery vehicle for inducing immune responses against GSL antigen in mice.
DPPC (129Y83) is a zwitterionic phosphoglyceride that can be used for the preparation of liposomal monolayers. DPPC-liposome serves effectively as a delivery vehicle for inducing immune responses against GSL antigen in mice.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DPPC
CAS 63-89-8
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C40H80NO8P
Kvantitet 10 mg
Synonym 129Y83
Löslighetsinformation Ethanol : 25 mg/mL (34.06 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 5 mg/mL (6.81 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCC(O[C@H](COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COP(OCC[N+](C)(C)C)([O-])=O)=O
Molekylvikt (g/mol) 734.04
Formel vikt 734.04
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.