Läs mer
DprE1-IN-2, MedChemExpress
Description
DprE1-IN-2 (compound 18) is a potent DprE1 inhibitor with an IC50 of 28 nM. DprE1-IN-2 has antituberculosis effect.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | DprE1-IN-2 |
| CAS | 1615713-87-5 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C19H24N6O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 33 mg/mL (89.57 mM) |
| LEDER | O=C(C1=CN(CC2=NC=NC(N(C)C)=C2C)C3=CC(C)=CN=C31)NCCO |
| Molekylvikt (g/mol) | 368.43 |
| Formel vikt | 368.43 |
| Show More |