Läs mer
DPT Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DPT (hydrochloride) |
| CAS | 16382-06-2 |
| Molekylformel | C16 H24 N2 . Cl H |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Dipropyltryptamine Hydrochloride, DPT HCl, N,N-Dipropyl-2-(1H-indol-3-yl)ethanamine Hydrochloride, 3-[2-(Dipropylamino)ethyl]indole Hydrochloride, N,N-Dipropyltryptamine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C16H24N2.ClH/c1-3-10-18(11-4-2)12-9-14-13-17-16-8-6-5-7-15(14)16;/h5-8,13,17H,3-4,9-12H2,1-2H3;1H |
| LEDER | Cl.CCCN(CCC)CCc1c[nH]c2ccccc12 |
| IUPAC-namn | N-[2-(1H-indol-3-yl)ethyl]-N-propylpropan-1-amine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 280.84 |
| Formel vikt | 280.1706 |