Läs mer
Tocris Bioscience™ DPTN
Beskrivning
DPTN is a potent and selective A3 adenosine receptor antagonist (Ki values are in the range 0.36 - 1.65 nM (hA3AR) and 1.6 - 8.53 nM (rA3AR)). Reduces intrapulmonary pressure when combined with Dexamethasone (Cat. No. 1126).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[4-(3,5-Dimethylphenyl)-5-(4-pyridinyl)-2-thiazolyl]-3-pyridinecarboxamide dihydrochloride |
| CAS | 325767-87-1 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Mål | Adenosine A3 R |
| Molekylformel | C22H18N4OS.2HCl |